missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-(Dimethylamino)-1-hexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Dimethylamino)-1-hexanol |
| CAS | 1862-07-3 |
| Molekylformel | C8H19NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (6-Hydroxyhexyl)dimethylamine, 6-(Dimethylamino)hexanol, KL 25, Kao 25, Kaolizer 25, NSC 165607 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10/h10H,3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCCCCCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.24 |
| Formel vikt | 145.1467 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?