Läs mer
6-(dimethylamino)naphthalene-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(dimethylamino)naphthalene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 5043-05-0 |
| Molekylformel | C13H13NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2/c1-14(2)12-6-5-9-7-11(13(15)16)4-3-10(9)8-12/h3-8H,1-2H3,(H,15,16) |
| LEDER | CN(C)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-(dimethylamino)naphthalene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vikt | 215.0946 |