Läs mer
6-(Dimethylamino)nicotinic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Dimethylamino)nicotinic acid |
| CAS | 82846-28-4 |
| Molekylformel | C8H10N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD07357408 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | CN(C)C1=CC=C(C=N1)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.18 |
| Procent renhet | 98% |