Läs mer
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid |
| CAS | 579525-46-5 |
| Molekylformel | C7H11BN2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11BN2O2/c1-10(2)7-4-3-6(5-9-7)8(11)12/h3-5,11-12H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1ccc(cn1)B(O)O |
| IUPAC-namn | [6-(dimethylamino)pyridin-3-yl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.99 |
| Formel vikt | 166.0914 |