Läs mer
6-Dimethylaminopurine-9-riboside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Dimethylaminopurine-9-riboside |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O4/c1-16(2)10-7-11(14-4-13-10)17(5-15-7)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h4-6,8-9,12,18-20H,3H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 295.1281 |