Läs mer
6-Dimetylaminopurin, TRC
Produktkod. 30012736
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012736 250 mg
30005990 500 mg
30011201 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD461900250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-55-6
Molekylformel C7 H9 N5
Molekylvikt (g/mol) 163.18
Synonym 9H-Purin-6-amine, N,N-dimethyl- (ACI), 1H-Purin-6-amine, N,N-dimethyl- (9CI), Adenine, N,N-dimethyl- (8CI), Adenine, N6,N6-dimethyl- (6CI), N,N-Dimethyl-9H-purin-6-amine (ACI), Purine, 6-(dimethylamino)- (7CI), 6,6-Dimethyladenine, 6-(Dimethylamino)purine, 6-DMAP, Dimethyladenine, DMAP, N,N-Dimethyl-6-aminopurine, N,N-Dimethyladenine, N6,N6-Dimethyladenine, NSC 401568
IUPAC-namn N,N-dimetyl-7H-purin-6-amin
LEDER CN(C)c1ncnc2nc[nH]c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Dimethylaminopurine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N5/c1-12(2)7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11)
Formel vikt 163.0858