Läs mer
6-Dodecanoate-1,4-anhydro-D-glucitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Dodecanoate-1,4-anhydro-D-glucitol |
| CAS | 5959-89-7 |
| Molekylformel | C18 H34 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-2-((2R,3R,4S)-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl Dodecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15+,17-,18-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | [(2S)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl] dodecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.459 |
| Formel vikt | 346.236 |