Läs mer
6-Dodecyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397656
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397656 5 g 5g
11307666 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11262.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6975-99-1 | C12H22 | 166.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6975-99-1
Molekylformel C12H22
Molekylvikt (g/mol) 166.31
MDL-nummer MFCD00041658
InChI-nyckel IHPFQAOOSAGSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-dodecyne, acmc-209oav
PubChem CID 138890
IUPAC-namn dodec-6-yne
LEDER CCCCCC#CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Dodecyne
Densitet 0.79
Kokpunkt 99°C to 100°C (4 mmHg)
Linjär formel CH3(CH2)4C≡C(CH2)4CH3
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 5 g
Beilstein 1737397
Formel vikt 166.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.