Läs mer
6-[(E)-4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino]-9-Beta-D-ribofuranosylpurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Zeatin Riboside |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N5O5/c1-8(4-21)2-3-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(24)11(23)9(5-22)25-15/h2,6-7,9,11-12,15,21-24H,3-5H2,1H3,(H,16,17,18)/b8-2+/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 351.1543 |