Läs mer
6-epi-Medroxy Progesterone 17-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Epimedroxyprogesterone acetate |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 386.2457 |