Läs mer
6-Ethenyl-2,2,6-trimethyloxan-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Ethenyl-2,2,6-trimethyloxan-3-ol |
| CAS | 14049-11-7 |
| Molekylformel | C10H18O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2H-Pyran-3-ol, 6-ethenyltetrahydro-2,2,6-trimethyl-, 2H-Pyran-3-ol, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- (8CI), Pyran-3-ol, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- (6CI,7CI), 6-Ethenyltetrahydro-2,2,6-trimethyl-2H-pyran-3-ol, 2,2,6-Trimethyl-6-ethenyltetrahydro-2H-pyran-3-ol, 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydro-2H-pyran-3-ol, 2,2-Dimethyl-3-hydroxy-6-methyl-6-vinyltetrahydropyran, 2,6,6-Trimethyl-2-vinyl-5-hydroxytetrahydropyran, 3-Hydroxy-2,2,6-trimethyl-6-vinyltetrahydropyran, Epoxylinalool, Linalool oxide, Tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl-2H-pyran-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(11)9(2,3)12-10/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3 |
| LEDER | C=CC1(C)CCC(C(C)(C)O1)O |
| IUPAC-namn | 6-ethenyl-2,2,6-trimethyloxan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.25 |
| Formel vikt | 170.1307 |