Läs mer
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole, 99%
Produktkod. 11331587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331587 5 g 5g
11341587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04447.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120-53-6 | C9H9NOS2 | 211.297 g/mol
6-etoxi-2-merkaptobensotiazol används som ett reagens vid framställning av nitrotiazolytiobensotiazoler som N-terminala kinashämmare med kolövergång. Det används vid syntes av aktiva farmaceutiska ingredienser. Vidare fungerar den som en matrisassisterad laserdesorptionsmasspektrometri för massbestämning av biomolekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-etoxi-2-merkaptobensotiazol används som ett reagens vid framställningen av nitrotiazolytiobensotiazoler som kolanslutna N-terminala kinashämmare. Det används vid syntes av aktiva farmaceutiska ingredienser. Vidare fungerar den som en matrisassisterad laserdesorptionsmasspektrometri för massbestämning av biomolekyler.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-53-6
Molekylformel C9H9NOS2
Molekylvikt (g/mol) 211.297
MDL-nummer MFCD00005782
InChI-nyckel HOASVNMVYBSLSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-ethoxy-2-mercaptobenzothiazole, 6-ethoxybenzothiazole-2-thiol, 2 3h-benzothiazolethione, 6-ethoxy, 6-ethoxybenzothiazolethiol, usaf pd-58, 6-ethoxy-2-benzothiazolethiol, 6-ethoxybenzo d thiazole-2 3h-thione, 6-ethoxy-1,3-benzothiazole-2-thiol, 2-mercapto-6-ethoxybenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, 6-ethoxy
PubChem CID 719344
IUPAC-namn 6-etoxi-3H-l,3-bensotiazol-2-tion
LEDER CCOC1=CC2=C(C=C1)NC(=S)S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole
Smältpunkt 196°C to 201°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 152313
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 211.32
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.