Läs mer
6-etoxi-2-naftalenboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11996011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11996011 5 g 5g
11976011 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 352525-98-5
Molekylformel C12H13BO3
Molekylvikt (g/mol) 216.04
MDL-nummer MFCD03427009
InChI-nyckel INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-ethoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-ethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-ethoxynaphthalene-2-boronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-2-naphthalenyl, 2-ethoxy-6-naphthaleneboronic acid, boronic acid, b-6-ethoxy-2-naphthalenyl, 6-ethoxy-2-naphthalenyl-boronic acid, 6-ethoxy-2, acmc-209ies, boronic acid,b-6-ethoxy-2-naphthalenyl
PubChem CID 4641693
IUPAC-namn (6-ethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
LEDER CCOC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 238.5°C to 243.3°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 216.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.