Läs mer
6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid |
| CAS | 54881-17-3 |
| Molekylformel | C8H9NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-2-6-3-5(8(11)12)4-7(10)9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | CCC1=CC(=CC(=O)N1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-ethyl-6-oxo-1H-pyridine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |