Läs mer
6-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one |
| CAS | 53939-83-6 |
| Molekylformel | C6 H8 N2 OS |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-2-4-3-5(9)8-6(10)7-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10) |
| LEDER | CCC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| IUPAC-namn | 6-ethyl-2-thioxo-1H-pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.206 |
| Formel vikt | 156.0357 |