Läs mer
6-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-2,4-pyrimidinediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 71552-34-6 |
| Molekylformel | C12H13N5O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,4-Diamino-6-ethyl-5-(p-nitrophenyl)-pyrimidine, NSC 372954 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N5O2/c1-2-9-10(11(13)16-12(14)15-9)7-3-5-8(6-4-7)17(18)19/h3-6H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16) |
| LEDER | CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.26 |
| Formel vikt | 259.1069 |