Läs mer
6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, Mikromol™
Beskrivning
6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one |
| CAS | 137234-87-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H7 F N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4(3H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-ethyl-5-fluoro- (9CI), 6-Ethyl-5-fluoro-4-hydroxypyrimidine, 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, 6-Ethyl-5-fluoropyrimidin-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7FN2O/c1-2-4-5(7)6(10)9-3-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10) |
| LEDER | CCC1=C(F)C(=O)NC=N1 |
| IUPAC-namn | 4-ethyl-5-fluoro-1H-pyrimidin-6-one |
| Visa mer |