Läs mer
6-(Etylamino)pyridin-3-karbonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile |
| CAS | 1016813-34-5 |
| Molekylformel | C8H9N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-(Ethylamino)-3-pyridinecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3/c1-2-10-8-4-3-7(5-9)6-11-8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCNc1ccc(cn1)C#N |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.18 |
| Formel vikt | 147.0796 |