missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Ethylchenodeoxycholic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Ethylchenodeoxycholic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23-24,27,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1 |
| Formel vikt | 420.324 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?