missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Ethylchenodeoxycholic Acid, TRC

Produktkod. 30136601
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136601 50 mg
30133386 100 mg
17930665 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89981050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 459789-99-2
Molekylformel C26 H44 O4
Molekylvikt (g/mol) 420.63
Synonym Cholan-24-oic acid, 6-ethyl-3,7-dihydroxy-, (3α,5β,6α,7α)-, (3α,5β,6α,7α)-6-Ethyl-3,7-dihydroxycholan-24-oic acid, 3α,7β-Dihydroxy-6α-ethyl-5β-cholan-24-oic acid, 6-ECDCA, 6-Ethylchenodeoxycholic acid, 6α-Ethylchenodeoxycholic acid, INT 747, Obeticholic acid, Ocaliva
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
LEDER CC[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@@H]14

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Ethylchenodeoxycholic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H44O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23-24,27,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1
Formel vikt 420.324
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.