Läs mer
6-Ethylchenodeoxycholic-d5 Acid, TRC
Produktkod. 30381229
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30381229 0.5 mg 0.5mg
30378359 1 mg -
30380032 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30381229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8998120.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1992000-80-2
Molekylformel C26H39D5O4
Molekylvikt (g/mol) 425.66
Synonym (3α,5β,6α,7α)-6-Ethyl-3,7-dihydroxycholan-24-oic Acid-d5, 3α,7β-Dihydroxy-6α-ethyl-5β-cholan-24-oic Acid-d5, 6-ECDCA-d5, 6α-Ethylchenodeoxycholic Acid-d5, INT 747-d5, Obeticholic Acid-d5, Ocaliva-d5
LEDER O[C@@H]1[C@H](C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@]([C@H](C)CCC(O)=O)([H])CC4)(C)CC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Ethylchenodeoxycholic-d5 Acid
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H44O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23-24,27,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1/i1D3,5D2