missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Ethylchrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Ethylchrysene |
| CAS | 2732-58-3 |
| Molekylformel | C20 H16 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-Ethyl-chrysene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16/c1-2-14-13-20-17-9-4-3-7-15(17)11-12-19(20)18-10-6-5-8-16(14)18/h3-13H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14 |
| IUPAC-namn | 6-ethylchrysene |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.341 |
| Formel vikt | 256.125 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?