Läs mer
6-etynylkinoxalin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10453295
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10453295 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10644575 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10453295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC11747CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 442517-33-1
Molekylformel C10H6N2
Molekylvikt (g/mol) 154.172
MDL-nummer MFCD08435845
InChI-nyckel QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525704
IUPAC-namn 6-etynylkinoxalin
LEDER C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Ethynylquinoxaline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym quinoxaline, 6-ethynyl, quinoxaline,6-ethynyl, quinoxalin-6-yl acetylene
Formel vikt 154.17
Procent renhet 97%