Läs mer
6-etynylkinoxalin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10644575
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10644575 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10453295 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10644575 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC11747DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 442517-33-1
Molekylformel C10H6N2
Molekylvikt (g/mol) 154.172
MDL-nummer MFCD08435845
InChI-nyckel QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525704
IUPAC-namn 6-etynylkinoxalin
LEDER C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Ethynylquinoxaline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym quinoxaline, 6-ethynyl, quinoxaline,6-ethynyl, quinoxalin-6-yl acetylene
Formel vikt 154.17
Procent renhet 97%