Läs mer
Invitrogen™ 6-FAM (6-karboxifluorescein), enkel isomer
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Beskrivning
Den enda isomeren, 6-FAM , innehåller en karboxylsyra som kan användas för att reagera med primära aminer via karbodiimidaktivering av karboxylsyran. Fluorescein är det vanligaste fluorescerande derivatiseringsreagenset för märkning av biomolekyler. Förutom dess relativt höga absorptionsförmåga, utmärkta fluorescenskvantutbyte och goda vattenlöslighet, har fluorescein ett excitationsmaximum som nära matchar 488 nm spektrallinjen hos argonjonlasern.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mg |
| Produkttyp | 6-FAM |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Karboxylsyra |
| Etikett eller färgämne | FITC (fluorescein) |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |
| Excitation | 488 |