Läs mer
MedChemExpress 6-FITC
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.38 g/mol |
| Löslighet | DMSO : ≥ 35 mg/mL (89.89 mM) |
| Innehåll och lagring | -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 3326-31-6 |
| Synonym | 6-Fluorescein Isothiocyanate |