Läs mer
6-(Fluorescein-5-carboxamido)hexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Fluorescein-5-carboxamido)hexanoic Acid |
| CAS | 194661-60-4 |
| Molekylformel | C7 H9 F N2 . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-[[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)carbonyl]amino]hexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9FN2.ClH/c1-5(9)7-6(8)3-2-4-10-7;/h2-5H,9H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@@H](N)c1ncccc1F |
| IUPAC-namn | (1R)-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.619 |
| Formel vikt | 176.052 |