Läs mer
6-Fluorescein Isothiocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluorescein Isothiocyanate |
| CAS | 3326-31-6 |
| Molekylformel | C21 H11 N O5 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6-FITC, 3-Isothiocyanato Fluorescein, Fluorescein-4-isothiocyanate, 2-(3-Hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)-4-isothiocyanatobenzoic Acid, 3',6'-Dihydroxy-4-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H11NO5S/c23-11-4-6-13-17(8-11)26-18-9-12(24)5-7-14(18)21(13)15-2-1-3-16(22-10-28)19(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H |
| LEDER | Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(cccc45)N=C=S)c1 |
| IUPAC-namn | 3',6'-dihydroxy-7-isothiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.381 |
| Formel vikt | 389.036 |