Läs mer
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline |
| CAS | 42835-89-2 |
| Molekylformel | C10H12FN |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-6-fluoro-2-methylquinoline, 6-Fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h4-7,12H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC1CCc2cc(F)ccc2N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.21 |
| Formel vikt | 165.0954 |