Läs mer
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-naftalen-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30407501
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407501 10 mg
30393299 100 mg
30406678 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30407501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF60072310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885269-59-0
Molekylformel C11 H11 F O2
Molekylvikt (g/mol) 194.2
IUPAC-namn 6-fluorotetralin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h3-4,6,9H,1-2,5H2,(H,13,14)
Formel vikt 194.0743
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.