Läs mer
6-fluor-1,2,3,4-tetrahydrokinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15437507
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437507 250 mg 250mg
15427507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35364.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59611-52-8 | C9H10FN | 151.18 g/mol
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydrokinolin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydrokinolin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59611-52-8
Molekylformel C9H10FN
Molekylvikt (g/mol) 151.18
MDL-nummer MFCD09040997
InChI-nyckel NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline
PubChem CID 14783911
IUPAC-namn 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydrokinolin
LEDER FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Smältpunkt 32°C to 34°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 151.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.