Läs mer
6-fluor-2,3-dihydro-4H-tiokromen-4-on,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10223432
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10223432 1 g 1g
10457944 5 g 5g
10374632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10223432 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW05178DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Kemiska identifierare
CAS 21243-18-5
Molekylformel C9H7FOS
Molekylvikt (g/mol) 182.212
MDL-nummer MFCD00078488
InChI-nyckel NBBGHADNMPMHST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorothio-4-chromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-fluorothiochroman-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, maybridge1_007680, 6-fluoro-4-oxothiochroman
PubChem CID 2737521
IUPAC-namn 6-fluoro-2,3-dihydrotiokromen-4-on
LEDER C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoro-2, 3-dihydro-4H-thiochromen-4-one
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 182.22
Procent renhet 95%