Läs mer
6-fluor-2-metyl-4-kinolinkarboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10340833
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10340833 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10085342 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10340833 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01209CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 716-03-0
Molekylformel C11H8FNO2
Molekylvikt (g/mol) 205.188
MDL-nummer MFCD02741579
InChI-nyckel KXMSETXWKPJCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-2-methyl-quinoline-4-carboxylic acid, 6-fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
PubChem CID 693106
IUPAC-namn 6-fluor-2-metylkinolin-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NC2=C(C=C(C=C2)F)C(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.19
Procent renhet 97%