Läs mer
6-Fluoro-2-methylquinoline, 98+%
Produktkod. 11450353
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450353 100 g 100g
11430353 5 g 5g
11440353 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450353 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11469.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1128-61-6 | C10H8FN | 161.179 g/mol
Metallfri överföringshydrering av 6-fluor-2-metylkinolin med användning av flera kirala Brönsted-syrakatalysatorer utfördes i kombination med dihydropyridiner som hydridkälla i asymmetrisk metallfri syntes av fluorokinoloner genom organokatalytisk hydrering. Hydrogeneringsprodukt av 6-fluoro-2-metylkinolin är nyckelmellanprodukten för det antibakteriella medlet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metallfri överföringshydrering av 6-fluor-2-metylkinolin med användning av flera kirala Brønsted-syrakatalysatorer utfördes i kombination med dihydropyridiner som hydridkälla i asymmetrisk metallfri syntes av fluorokinoloner genom organokatalytisk hydrering. Hydrogeneringsprodukt av 6-fluoro-2-metylkinolin är nyckelmellanprodukten för det antibakteriella medlet.
Löslighet Löslig i kloroform
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1128-61-6
Molekylformel C10H8FN
Molekylvikt (g/mol) 161.179
MDL-nummer MFCD00041233
InChI-nyckel GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroquinaldine, quinoline, 6-fluoro-2-methyl, 2-methyl-6-fluoroquinoline, 6-fluor-2-methylchinolin, 6-fluoro quinaldine, pubchem7579, acmc-1boyk, maybridge1_000571, 6-fluoro-2-methyl-quinoline, 6-fluoro-2-methyl quinoline
PubChem CID 70784
IUPAC-namn 6-fluor-2-metylkinolin
LEDER CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoro-2-methylquinoline
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1281677
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform.
Formel vikt 161.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.