Läs mer
6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole, Mikromol™
Beskrivning
6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole |
| CAS | 2985481-41-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H13 F N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13FN2O2/c13-9-1-2-10-11(7-9)17-14-12(10)8-3-5-15(16)6-4-8/h1-2,7-8,16H,3-6H2 |
| LEDER | ON1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23 |
| IUPAC-namn | 6-fluoro-3-(1-hydroxypiperidin-4-yl)-1,2-benzoxazole |
| Visa mer |