Läs mer
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride |
| CAS | 84163-13-3 |
| Molekylformel | C12H14ClFN2O |
| MDL-nummer | MFCD06658529 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | FC1=CC2=C(C=C1)C(C3CCNCC3)=NO2.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.70 |
| Procent renhet | 98% |