Läs mer
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30137122
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137122 5 g
30134394 1 g
30008283 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5955805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84163-13-3
Molekylformel C12 H13 F N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 256.7
Synonym 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride
IUPAC-namn 6-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-bensoxazol; hydroklorid
LEDER Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
Formel vikt 256.0779