missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30008283
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008283 100 mg
30137122 5 g
30134394 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008283 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF595580100MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 84163-13-3
Kemiskt namn eller material 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Formel vikt 256.0779
InChI formel InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
IUPAC-namn 6-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole;hydrochloride
Molekylformel C12 H13 F N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 256.7
LEDER Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
Synonym 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride

Specifikationer

Kvantitet 100 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.