Läs mer
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazol, TRC
Produktkod. 30394099
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30394099 1 g
1 options
Produktkod. 30394099 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5958301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole
CAS 84163-77-9
Molekylformel C12 H13 F N2 O
Kvantitet 1 g
Synonym 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 3-(4-Piperidinyl)-6-fluorobenzo[d]isoxazole, 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine, 4-(6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidine, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benz[d]isoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole, R 56109
InChI formel InChI=1S/C12H13FN2O/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8/h1-2,7-8,14H,3-6H2
LEDER Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
IUPAC-namn 6-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benoxazol
Molekylvikt (g/mol) 220.24
Formel vikt 220.1012