Läs mer
6-Fluoro-3-hydroxypyrazine-2-carbonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoro-3-hydroxypyrazine-2-carbonitrile |
| CAS | 356783-31-8 |
| Molekylformel | C5 H2 F N3 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Pyrazinecarbonitrile, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo- (ACI), 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarbonitrile (ACI), Pyrazinecarbonitrile, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo- (9CI), 6-Fluoro-3-hydroxypyrazine-2-carbonitrile, 6-Fluoro-3-oxo-3,4-dihydro-2-pyrazineca |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2FN3O/c6-4-2-8-5(10)3(1-7)9-4/h2H,(H,8,10) |
| LEDER | Oc1ncc(F)nc1C#N |
| IUPAC-namn | 6-fluoro-3-hydroxypyrazine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.087 |
| Formel vikt | 139.018 |