Läs mer
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Kvantitet | 250 mg |
| Känslighet | Air sensitive |
| Formel vikt | 206.14 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Liquid |