Läs mer
6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)-1,2-benzisoxazolhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30050643
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050643 25 mg
1 options
Produktkod. 30050643 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0491.160025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)-1,2-benzisoxazolhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
CAS 84163-13-3
Analyt- eller komponentnamn 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H13 F N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride, Risperidone Imp. M (EP), Paliperidone USP Related Compound B, Paliperidone USP RC B, Paliperidone Related Compound B as Hydrochloride, Risperidone Impurity M as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
LEDER Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
IUPAC-namn 6-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-bensoxazol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 256.7
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 256,0779 g/mol