Läs mer
6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10674735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10674735 5 g Glass bottle 5g
10031304 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10674735 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397160050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 351019-18-6
Molekylformel C5H5BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 140.91
MDL-nummer MFCD03411559
InChI-nyckel OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
PubChem CID 2783397
IUPAC-namn (6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
LEDER OB(O)C1=CC=C(F)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 172.0°C to 176.0°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.91
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoropyridine-5-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.