missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 117685-48-0 |
| Molekylformel | C10H6NO3F |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6FNO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(13)7(4-12-8)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)C1=CNc2ccc(F)cc2C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.16 |
| Formel vikt | 207.0332 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?