Läs mer
(6-fluor-4H-1,3-bensodioxin-8-yl)metanol, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10150822
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10150822 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10150822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01909DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methanol
CAS 306934-89-4
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H9FO3
MDL-nummer MFCD02677744
Kvantitet 1 g
Synonym 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 4h-1,3-benzodioxin-8-methanol,6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-8-hydroxymethyl-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methan-1-ol
InChI-nyckel YLADDVZIEBXWQU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CO)F
IUPAC-namn (6-fluor-4H-l,3-bensodioxin-8-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 184.166
PubChem CID 2779909
Formel vikt 184.17
Procent renhet 90%