Läs mer
(6-fluor-4h-1,3-bensodioxin-8-yl)metylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10157622
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10157622 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10157622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01963DA
 Begränsad artikel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methylamine hydrochloride
CAS 859833-12-8
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H11ClFNO2
MDL-nummer MFCD07772790
Kvantitet 1 g
Synonym 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methylamine hydrochloride, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 1-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine;hydrochloride, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methylamine, chloride, 1-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
InChI-nyckel FBHYQVQESWEYTE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CN)F.Cl
IUPAC-namn (6-fluoro-4H-1,3-bensodioxin-8-yl)metanamin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 219.64
PubChem CID 18525698
Formel vikt 219.64
Procent renhet 97%