Läs mer
6-fluor-4H-1,3-bensodioxin-8-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxine-8-carboxylic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 198.15 |
| Procent renhet | 97% |