Läs mer
6-fluor-4H-1,3-bensodioxin-8-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631093
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10631093 250 mg 250mg
10641093 1 g 1g
10481664 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10631093 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01901CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 321309-28-8
Molekylformel C9H7FO4
Molekylvikt (g/mol) 198.149
MDL-nummer MFCD02681981
InChI-nyckel HWBALMSPYAUMMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylic acid, 8-carboxy-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-1,3-benzodioxene-8-carboxylic acid, 4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylicacid, 6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxane-8-carboxylic acid, fbg
PubChem CID 2779901
IUPAC-namn 6-fluoro-4H-l,3-bensodioxin-8-karboxylsyra
LEDER C1C2=C(C(=CC(=C2)F)C(=O)O)OCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxine-8-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 198.15
Procent renhet 97%