Läs mer
6-Fluoro-8-Quinolinesulfonyl Chloride, TRC
Produktkod. 30400562
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30400562 250 mg
1 options
Produktkod. 30400562 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF596550250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Fluoro-8-Quinolinesulfonyl Chloride
CAS 1016515-89-1
Molekylformel C9H5ClFNO2S
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H5ClFNO2S/c10-15(13,14)8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h1-5H
LEDER O=S(=O)(Cl)C1=CC(F)=CC2=CC=CN=C21
IUPAC-namn 6-fluoroquinoline-8-sulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 245.66
Formel vikt 244.97