Läs mer
6-Fluoro DL-DOPA Hydrobromide Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoro-5-hydroxy-DL-tyrosine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10FNO4.BrH/c10-5-3-8(13)7(12)2-4(5)1-6(11)9(14)15;/h2-3,6,12-13H,1,11H2,(H,14,15);1H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 294.9855 |
| Frakt skick | Room Temperature |